Learn More
DL-etionina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776660
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67-21-0
C6H13NO2S
163.24
MFCD00063102
GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid
6205
CHEBI:68662
Ácido 2-amino-4-etilsulfanilbutanoico
CCSCCC(N)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67-21-0
C6H13NO2S
163.24
MFCD00063102
GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid
6205
CHEBI:68662
Ácido 2-amino-4-etilsulfanilbutanoico
CCSCCC(N)C(O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-Ethionine
Punto de fusión 265°C to 269°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Índice Merck 15, 3792
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.23
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Cantidad 2.5 g
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Ethionine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.