Learn More
DL-etionina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-Ethionine |
Punto de fusión | 265°C to 269°C |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Fórmula lineal | C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H |
Índice Merck | 15, 3792 |
Envase | Frasco de vidrio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.23 |
Porcentaje de pureza | ≥97.5% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DL-Ethionine
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.