Learn More
DL-Etionina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
DL-Ethionine is used as a dietary supplement to accelerate cholangiocarcinogenesis in vivo. It is also used to induce oxidative stress in liver to study the levels and activities of anti-oxidative enzymes and compounds such as glutathione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-etionina se utiliza como suplemento dietético para acelerar la colangiocarcinogénesis in vivo. También se utiliza para inducir el estrés oxidativo en el hígado para estudiar los niveles y actividades de las enzimas y compuestos antioxidativos como el glutatión.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La DL-etionina se utiliza como suplemento dietético para acelerar la colangiocarcinogénesis in vivo. También se utiliza para inducir el estrés oxidativo en el hígado para estudiar los niveles y actividades de las enzimas y compuestos antioxidativos como el glutatión.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-Ethionine |
Punto de fusión | ∼265°C (decomposition) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1722529 |
Índice Merck | 14,3738 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Nombre IUPAC | ácido 2-amino-4-(etilsulfanil)butanoico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.24 |
Porcentaje de pureza | 98% |