Learn More
Alfa Aesar™ DL-Citrulline, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ A11386.06
Detalles adicionales : CAS : 627-77-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15453037
  • 37.90€ / 5 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
627-77-0
175.188
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYSA-N
833
2-amino-5-(carbamoylamino)pentanoic acid
C6H13N3O3
MFCD00007955
dl-citrulline, citrullin, 2-amino-5-ureidopentanoic acid, dl-2-amino-5-ureidovaleric acid, citrulina, citrulline, dl, ornithine, n5-carbamoyl-, dl, dl-ornithine, n 5-aminocarbonyl, n 5-carbamoyl-dl-ornithine, n 5-aminocarbonyl ornithine
CHEBI:18211
C(CC(C(=O)O)N)CNC(=O)N
Especificaciones
DL-Citrulline
627-77-0
MFCD00007955
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-(carbamoylamino)pentanoic acid
833
175.19
5g
C6H13N3O3
dl-citrulline, citrullin, 2-amino-5-ureidopentanoic acid, dl-2-amino-5-ureidovaleric acid, citrulina, citrulline, dl, ornithine, n5-carbamoyl-, dl, dl-ornithine, n 5-aminocarbonyl, n 5-carbamoyl-dl-ornithine, n 5-aminocarbonyl ornithine
C(CC(C(=O)O)N)CNC(=O)N
175.188
CHEBI:18211
97%