Learn More
DL-Alcanfor, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777807
18.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
76-22-2
C10H16O
152.24
MFCD00074738,MFCD00064149
DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
2537
CHEBI:36773
4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
76-22-2
C10H16O
152.24
MFCD00074738,MFCD00064149
DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
2537
CHEBI:36773
4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-Camphor
Punto de fusión 175°C to 177°C
Densidad 64g/mL
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 64°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Beilstein 07,IV,213
Índice Merck 15,1734
Información de solubilidad Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: at 25°C 1 g dissolves in 1 mL alcohol,1 mL ether,,0.5 mL chloroform,0.4 mL benzene,0.4 mL acetone,,1.5 mL turpentine oil,0.5 mL glacial acetic acid.,soluble in aniline,nitrobenzene,c
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 96%