Learn More
Ácido DL-α-bromofenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10102950
202.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4870-65-9
C8H7BrO2
215.04
WAKFRZBXTKUFIW-UHFFFAOYSA-N
alpha-bromophenylacetic acid, bromo phenyl acetic acid, .alpha.-bromophenylacetic acid, bromophenylacetic acid, bromo-phenyl-acetic acid, bromo-phenylacetic acid, dl-.alpha.-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo, phenylbromoacetic acid, bromo phenyl aceticacid
97919
ácido 2-bromo-2-fenilacético
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4870-65-9
C8H7BrO2
215.04
WAKFRZBXTKUFIW-UHFFFAOYSA-N
alpha-bromophenylacetic acid, bromo phenyl acetic acid, .alpha.-bromophenylacetic acid, bromophenylacetic acid, bromo-phenyl-acetic acid, bromo-phenylacetic acid, dl-.alpha.-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo, phenylbromoacetic acid, bromo phenyl aceticacid
97919
ácido 2-bromo-2-fenilacético
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-α-Bromophenylacetic acid
Punto de fusión 82.0°C to 83.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(Br)CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 09,451
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-alpha-Bromophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.