Learn More
DL-alpha-Tocopherylacetate (Vitamin E acetate) 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30325781
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30325781 1 mL 1mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30325781 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA17924320AL10
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Vitamin E acetate (DL-alpha-Tocopherol acetate)
CAS 52225-20-4
Analyte or Component Names Vitamin E acetate (DL-alpha-Tocopherol acetate)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C31 H52 O3
Concentration 10 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, acetate, [2R*(4R*,8R*)]-(±)-, 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-, acetate, (2R)-rel- (9CI), (±)-α-Tocopherol acetate, Alfacol, DL-α-Tocopherol acetate, DL-α-Tocopheryl acetate, Detulin, Diluvac Forte, E-Vimin, Ephynal, Eusovit, Evigen, Fertilvit, Gevex, OptoVit E, Rovimix E, Rovimix E 50, Rovimix E 50AS, Rovimix E 50Ads, Rovimix E 50SD, SynAC, Syntopherol acetate, Toco500, Tocopherol acetate, Vitagutt, all-rac-α-Tocopheryl acetate, dl-Vitamin E acetate, dl-α-Tocopherol acetate, dl-α-Tocopheryl acetate, α-Tocopherol acetate, α-Tocopheryl acetate
InChI Formula InChI=1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)C)c(C)c(C)c2O1
IUPAC Name [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] acetate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 472.74
Quantity 1 mL
Formula Weight 472.3916 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.