Learn More
Clorhidrato de éster metílico de DL-alanina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10626134
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
13515-97-4
C4H10ClNO2
139.58
MFCD00035523
IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine methyl ester hydrochloride, h-dl-ala-ome.hcl, h-dl-ala-ome hydrochloride, dl-alanine methyl ester hcl, methyl l-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hydrochloride, h-dl-ala-ome hcl, methyl dl-2-aminopropanoate hydrochloride
2756298
Cl.COC(=O)C(C)N
13515-97-4
C4H10ClNO2
139.58
MFCD00035523
IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine methyl ester hydrochloride, h-dl-ala-ome.hcl, h-dl-ala-ome hydrochloride, dl-alanine methyl ester hcl, methyl l-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hydrochloride, h-dl-ala-ome hcl, methyl dl-2-aminopropanoate hydrochloride
2756298
Cl.COC(=O)C(C)N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal CH3CH(NH2)COOCH3·HCl
Envase Frasco de vidrio
Nombre IUPAC metil 2-aminopropanoato;clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Cantidad 1 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.