Learn More
Monohidrato de ácido de DL-4-hidroximantílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
DL-4-Hydroxymandelic acid monohydrate is used in the synthesis of an enzyme activity-based labeling molule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de ácido DL-4-hidroximandélico se utiliza en la síntesis de una molécula de marcaje basada en la actividad enzimática.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con el aire, el calor y los agentes oxidantes. Almacenar lejos del aire. Proteger del calor.
El monohidrato de ácido DL-4-hidroximandélico se utiliza en la síntesis de una molécula de marcaje basada en la actividad enzimática.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con el aire, el calor y los agentes oxidantes. Almacenar lejos del aire. Proteger del calor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-4-Hydroxymandelic acid monohydrate |
Punto de fusión | 88°C to 90°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2365374 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.17 (168.15 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 97% |