Learn More
DL-4-Chlorophenylalanine, 98%, Acros Organics
45.60€ - 170.20€
CAS 7424-00-2
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 199.64
Número MDL MFCD00002601
InChI Key NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
PubChem CID 4652
IUPAC Name 2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10163060 SDS Ver documentos Acros Organics
157280050
5g Glass bottle 45.60€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
10408130 SDS Ver documentos Acros Organics
157280250
25g Plastic bottle 170.20€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7424-00-2
199.64
NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYSA-N
4652
C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)Cl
C9H10ClNO2
MFCD00002601
fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Especificaciones
DL-4-Chlorophenylalanine
Glass bottle
White
5g
7424-00-2
C9H10ClNO2
MFCD00002601
fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
4652
Powder
Authentic
0.5% max. (K.F.)
>240°C
98%
97.5% min. (HPLC)
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
14, I, 608
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)Cl
199.64
199.64
98%