Learn More
DL-3-Metil-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758346
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
598-75-4
C5H12O
88.15
MFCD00004527
MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYNA-N
3-methyl-2-butanol, sec-isoamyl alcohol, 2-butanol, 3-methyl, 2-methyl-3-butanol, isopropylmethylcarbinol, methylisopropylcarbinol, 1,2-dimethylpropanol, 1,2-dimethyl-1-propanol, dl-3-methyl-2-butanol, 3-methyl-butan-2-ol
11732
CHEBI:77517
3-metilbutan-2-ol
CC(C)C(C)O
598-75-4
C5H12O
88.15
MFCD00004527
MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYNA-N
3-methyl-2-butanol, sec-isoamyl alcohol, 2-butanol, 3-methyl, 2-methyl-3-butanol, isopropylmethylcarbinol, methylisopropylcarbinol, 1,2-dimethylpropanol, 1,2-dimethyl-1-propanol, dl-3-methyl-2-butanol, 3-methyl-butan-2-ol
11732
CHEBI:77517
3-metilbutan-2-ol
CC(C)C(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-3-Methyl-2-butanol
Color Incolora
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 112.0°C
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4080 to 1.4100
Cantidad 25 mL
Índice Merck 15, 6105
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: 28g/L (30°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 3.8 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-3-Methyl-2-butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.