Learn More
Ácido DL-2-fenilpropiónico, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 130870250
Detalles adicionales : CAS : 492-37-5 Peso : 0.07500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10001320
  • 91.12€ / 25 g
Fecha estimada de envío
24-05-2021
492-37-5
150.177
YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
10296
ácido 2-fenilpropanoico
C9H10O2
MFCD00002650
2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
CHEBI:48526
CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
DL-2-Phenylpropionic acid
Authentic
1.5215 to 1.5235 (20°C, 589nm)
Amarillo
492-37-5
C9H10O2
MFCD00002650
2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
150.177
CHEBI:48526
Líquido
1.1g/mL
Frasco de vidrio
0.3% max.
25g
98%
CH3CH(C6H5)CO2H
09, 524
YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-fenilpropanoico
10296
150.18
≥97.5%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • DL-2-Phenylpropionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos