Learn More
DL-2-fenilglicinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10413782
25.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7568-92-5
C8H11NO
137.18
MFCD00130145
IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
92466
NC(CO)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7568-92-5
C8H11NO
137.18
MFCD00130145
IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
92466
NC(CO)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-2-Phenylglycinol
Punto de fusión 53.0°C to 58.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 261.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.5484
Cantidad 1 g
Beilstein 13,IV,1835
Nombre IUPAC 2-amino-2-feniletanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Phenylglycinol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.