Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-2-bencilserina, 97 %
Catalog Number p-66290
39.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4740-47-0
C10H13NO3
195.22
MFCD01863305
ZMNNAJIBOJDHAF-JTQLQIEISA-N
dl-2-benzylserine, 2-amino-3-hydroxy-2-benzylpropanoic acid, alpha-benzyl-dl-serine
7010088
Ácido (2S)-2-amino-2-bencil-3-hidroxipropanoico
C1=CC=C(C=C1)CC(CO)(C(=O)O)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4740-47-0
C10H13NO3
195.22
MFCD01863305
ZMNNAJIBOJDHAF-JTQLQIEISA-N
dl-2-benzylserine, 2-amino-3-hydroxy-2-benzylpropanoic acid, alpha-benzyl-dl-serine
7010088
Ácido (2S)-2-amino-2-bencil-3-hidroxipropanoico
C1=CC=C(C=C1)CC(CO)(C(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-2-Benzylserine
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 245°C to 263°C
Color De beis a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Benzylserine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.