Learn More
Ácido DL-10-camforsulfonico , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-82181
24.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5872-08-2
C10H16O4S
232.29
MFCD00074827
MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
18462
CHEBI:55379
ácido de (7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil)metanosulfónico
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5872-08-2
C10H16O4S
232.29
MFCD00074827
MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
18462
CHEBI:55379
ácido de (7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil)metanosulfónico
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-10-Camphorsulfonic acid
Nombre de nota 98%
Absorbancia (20% aq. soln.)
Punto de fusión >195°C
Color Beige
Pérdida por secado 1.5% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 11, 316
Fieser 14,71; 15,68; 16,58
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid,slightly soluble in ethyl acetate,practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.29
Claridad (5% in water) Clear solution
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-10-Camphorsulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.