Learn More
DL-1-Amino-2-propanol, 94 %, contiene aprox. 5 % 2-Amino-1-propanol, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 149650025
Detalles adicionales : CAS : 78-96-6 Peso : 2.50000kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : II
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10021500
  • 74.64€ / 2.50 Kg
Envío estimado: 09-08-2021
78-96-6
75.11
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
4
1-aminopropan-2-ol
C3H9NO
MFCD00008139
1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
CHEBI:19030
CC(CN)O
Especificaciones
DL-1-Amino-2-propanol
71°C
Frasco de vidrio
0.96
0.5% max. (K.F.)
Sin designar
2.5kg
78-96-6
C3H9NO
MFCD00008139
1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
1-aminopropan-2-ol
4
75.11
94%
0.9600g/mL
Authentic
1.4470 to 1.449
31 mPa.s (20°C)
161°C
-2°C
99+%
93% min. (GC)
CH3CH(OH)CH2NH2
04, 289
Solubility in water: freely soluble
CC(CN)O
75.11
CHEBI:19030
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • DL-1-Amino-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos
Certificados