Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Ditiotreitol, 99 %, para bioquímica
Catalog Number p-3736392
42.30 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21648" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3483-12-03
MFCD00004877
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
446094
CHEBI:42170
(2S,3S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
C(C(C(CS)O)O)S
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3483-12-03
MFCD00004877
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
446094
CHEBI:42170
(2S,3S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
C(C(C(CS)O)O)S
El 1,4-ditiotreitol, número de CAS 3483-12-3, es un agente reductor que se utiliza comúnmente para reducir los enlaces de disulfuro en estudios de proteínas, como la electroforesis de SDS-PAGE de inmunoensayos tipo Western blot.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El 1,4-ditiotreitol (DTT o reactivo de Cleland) reduce los enlaces de disulfuro en proteínas, lo que provoca la pérdida de la conformación nativa
  • El DTT no es estable en solución y debe prepararse en pequeñas alícuotas antes de su uso; el uso de EDTA en la solución puede aumentar la semivida del DTT
  • Normalmente se utiliza con una concentración final de 0,1 M para la estabilización de proteínas; se recomienda crear una solución madre de 1 M.
Aplicaciones
  • Protege los grupos de tiol de la oxidación y actúa como quelante químico en solución; mantiene las proteínas en estado desnaturalizado
  • Entre las aplicaciones más frecuentes se incluyen la electroforesis en SDS-PAGE y el aislamiento de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-1, 4-Dithiothreitol
Absorbancia (1 M soln. in water), (1 M soln. in water) at 0nm, 0.035 max. at 500nm
Punto de fusión 39°C to 44°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Fórmula molecular C4H10O2S2
Fórmula lineal HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Cantidad 1 g
Beilstein 01, III, 2360
Índice Merck 15, 3419
Transmitancia 99% min. (c=5, 660nm, water) 1cm cell
Peso molecular (g/mol) 154.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.24
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Bioquímica
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.