Learn More
Ditioeritritol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736390
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
6892-68-8
C4H10O2S2
154.24
MFCD00063750
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
439352
CHEBI:17456
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
6892-68-8
C4H10O2S2
154.24
MFCD00063750
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
439352
CHEBI:17456
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dithioerythritol
Punto de fusión 82°C to 86°C
Color Blanco a amarillo o beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Cantidad 1 g
Beilstein 01, III, 2359
Información de solubilidad (1% in water) Clear to slightly hazy colorless
Nombre IUPAC (2R,3S)-1,4-bis(sulfanil)butan-2,3-diol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.