Learn More
Disuccinimidil suberato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7034116
61.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
68528-80-3
C16H20N2O8
368.342
MFCD00049059
ZWIBGKZDAWNIFC-UHFFFAOYSA-N
disuccinimidyl suberate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl octanedioate, suberic acid bis n-hydroxysuccinimide ester, di n-succinimidyl suberate, bicl100, 2,5-pyrrolidinedione, 1,1'-1,8-dioxo-1,8-octanediyl bis oxy bis, nhs-sa, disuccinimidylsuberate, dsis, n-hydroxysuccinimide suberic acid ester
100658
octanodioato de bis(2,5-dioxopirrolidin-1-il)
C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
68528-80-3
C16H20N2O8
368.342
MFCD00049059
ZWIBGKZDAWNIFC-UHFFFAOYSA-N
disuccinimidyl suberate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl octanedioate, suberic acid bis n-hydroxysuccinimide ester, di n-succinimidyl suberate, bicl100, 2,5-pyrrolidinedione, 1,1'-1,8-dioxo-1,8-octanediyl bis oxy bis, nhs-sa, disuccinimidylsuberate, dsis, n-hydroxysuccinimide suberic acid ester
100658
octanodioato de bis(2,5-dioxopirrolidin-1-il)
C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Disuccinimidyl suberate is a homobifunctional amine-reactive crosslinker. It is usually coupled to molecules containing primary amines via amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5). It incorporates an 8-atom spacer arm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El disuccinimidil suberato es un entrecruzador homobifuncional reactivo a aminas. Generalmente, se acopla a moléculas que contienen aminas primarias a través de enlaces amida tamponados con pH 7,5 (6,5-8,5). Incluye un brazo separador de 8-átomos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en cloroformo: 50 mg/ml.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Disuccinimidyl suberate
Punto de fusión 166°C to 170°C
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in chloroform: 50mg/mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.34
Porcentaje de pureza 97%