Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Distilling Links with Liebig Condenser and Head to Claisen
Distilling Links with Liebig Condenser and Head to Claisen made of DURAN™ tubing.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05057314
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada | |
Vidrio Duran | |
250 mm |
Enlaces de destilación | |
NS 29/32, NS 29/32 |