Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Enlaces de destilación
Para la conexión de termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada. Los enlaces de destilación Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con tubos de vidrio duradero DURAN™.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05043004
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Con condensador Liebig
- Salida con cono NS
- Conexión de agua con oliva de vidrio, con conector NS
Especificaciones
Enlaces de destilación | |
Vidrio Duran | |
NS 29/32 | |
350 mm |