missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Destilador
El destilador Afora™ calienta el agua hasta su punto de ebullición y el vapor se recoge y se convierte de nuevo en forma líquida y produce agua pura.
Marca: Afora™ V54044
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
Descripción
- Destilador de 100 ml
- Toma NS 29/32
Especificaciones
Destilador | |
100 ml | |
100 mL |