missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAT Disposal-Set: WasteCap GL45 Thread Cap

Complete safety waste cap disposal set with container, GL45 thread cap, port array, and exhaust filter.

Marca:  SCAT 107307

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10399669

Cantidad Precio
1 169.79€ / cada uno
10 151.44€ / cada uno
Fecha estimada de envío
02-09-2020
Añadir a la cesta


Descripción

Descripción

  • Comprehensive system
  • Saves time and cost
Especificaciones

Especificaciones

5 L
150 x 365 x 195 mm
Canister, GL 45 cap, exhaust filter (small), 2 x 2.3-3.2 mm OD capillary connectors, 1 x 6.4-9 mm ID tube connector
GL 45 Thread
Waste disposal
Videos
Documentos