Learn More
Fisherbrand™ Guantes de examen de nitrilo sin polvo no estériles desechables
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Descripción
Guantes, nitrilo, desechables, púrpura, EPI Categoría III
Un diseño ergonómico y 100% de nitrilo. Libre de látex y de proteínas con aceleradores residuales no detectables. Dedos con textura. Libre de polvo.
Un diseño ergonómico y 100% de nitrilo. Libre de látex y de proteínas con aceleradores residuales no detectables. Dedos con textura. Libre de polvo.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumple la norma EN 455, apartados 1 y 2 |
Color | Morado |
Desechables | Sí |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tipo de producto | Guantes de examen |
Tamaño | L |
Esterilidad | No estéril |
Grosor (métrico) | 0,10 mm |