Learn More
Fisherbrand™ Guantes de examen de nitrilo con protección extra sin polvo no estériles desechables
Catalog Number 10000822
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
Resistentes a una amplia gama de productos químicos y a perforaciones.  Los guantes de examen de nitrilo con protección extra sin polvo no estériles y desechables Fisherbrand™ no contienen látex.
Guantes, nitrilo, desechables, púrpura, EPI Categoría III
Un diseño ergonómico y 100% de nitrilo. Libre de látex y de proteínas con aceleradores residuales no detectables. Dedos con textura. Libre de polvo.
Certificaciones/conformidad Cumple la norma EN 455, apartados 1 y 2
Color Morado
Desechables Sí
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de examen
Tamaño M
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,10 mm
Estilo de dedo Puntas de los dedos texturizadas
Cantidad 50/paq.
Resistente a Perforaciones y amplia gama de productos químicos
Longitud (métrico) 300 mm