Learn More
3M™ Dispensador de toallitas desechables para limpieza de lentes, 500 sobres
68.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
68.30 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
68.30 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Incluye: Sobre envasado individualmente, tejido impregnado con un producto de limpieza antiestático y antivaho para secado rápido; cantidad: 1Each
Descripción
- Para lentes de gafas de seguridad
- Prehumedecidas con solución de limpieza
- Envasadas individualmente para impedir la entrada de humedad
Especificaciones
Descripción | Dispensador de tela |
El dispositivo tiene | 500 bolsitas |
Tipo de producto | Dispensador |
Incluye | Sobre envasado individualmente, tejido impregnado con un producto de limpieza antiestático y antivaho para secado rápido |
N.° por paquete | 1 unidad |
Desechables | Sí |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DISPENSER LENS CLEANING TISSUES
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizarun extintor adecuadopara líquidos inflamables tal como polvo químico o dióxidode carbono para la extinción.
- MIXTURE LIST-Contém: Propan-2-ol