Learn More
Alfa Aesar™ Disposable IR Cards, 5x10cm, NaCl window, 9.5mm aperture
Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
Marca:  Alfa Aesar™ 043931.KM
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456565
  • 210.00€ / paquete de 25
En stock 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Size: 5 x 10cm
  • NaCl window
  • 9.5mm aperture
Especificación
Especificación
Disposable IR Cards
25 Pk.