Learn More
HUBER Displacement Insert
For use with refrigeration bath circulators
Marca:  HUBER 6820
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10007852
  • 566.04€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Inserto de desplazamiento
Especificaciones
Especificaciones
Ministat 240/240 W
Inserto de desplazamiento
194 mm