Learn More
Brand™ Dispensette™ S Organic Digital Bottletop Dispensers, Exchange Program
Feature a 'floating piston' design for low-force operation and no wearing parts. Optimized flow channels make dispensing and priming even easier-particularly in instruments with large volumes. Designed for dispensing of organic solvents, concentrated acids and peroxides.
249.00€ - 330.00€
Especificaciones
Tipo Dispensador
Esterilizable en autoclave A 121 °C
Color Amarillo
Pantalla Digital
Para utilizar con (aplicación) Para dispensar disolventes orgánicos, como hidrocarburos clorados y fluorados (p. ej., triclorometano y diclorometano), ácidos como HCl concentrado y HNO3 (excepto HF), ácido trifluoroacético (TFA), tetrahidrofurano (THF) y peróxidos
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15913460 Ver documentos Brand™
4630731
De 0.5 a 5 ml 249.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-11-2019
Añadir a la cesta
15923460 Ver documentos Brand™
4630741
De 1 a 10 ml 249.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-11-2019
Añadir a la cesta
15933460 Ver documentos Brand™
4630751
De 2.5 a 25 ml 309.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-11-2019
Añadir a la cesta
15943460 Ver documentos Brand™
4630761
De 5 a 50 ml 330.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • New discharge tube, with or without recirculation valve
  • New valve system - no additional sealing rings required, facilitates cleaning and preparations for autoclaving
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Less dispensing force - especially with large volume instruments
  • Pivoted screw cap - does not disturb dispensing
  • Easy to calibrate and adjust in order to comply with GLP guidelines
  • Easy to dismantle for cleaning
  • Replacable filling and discharge valve with safety bulb (locks when discharge tube is not assembled)
  • 360° rotatable valve block allows bottle label to face user
  • Telescoping filling tube adjusts easily to different size bottles
  • Easy calibration technique for calibration adjustment in seconds without tools
  • DE-M marking
  • Exchange promotion
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador
Amarillo
Para dispensar disolventes orgánicos, como hidrocarburos clorados y fluorados (p. ej., triclorometano y diclorometano), ácidos como HCl concentrado y HNO3 (excepto HF), ácido trifluoroacético (TFA), tetrahidrofurano (THF) y peróxidos
A 121 °C
Digital
Con válvula de recirculación