Learn More
BRAND™ Bottletop Dispenser Thread Adapters
Constructed of Stainless Steel, PTFE, ETFE, or polypropylene.Bottletop Dispenser Thread Adapters are available in a variety of thread sizes. For use with Dispensette™, seripettor™, Titrette™, or QuikSip™ bottletop dispensers.
Marca: BRAND™ 704431
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable, PTFE, ETFE o polipropileno.
- Para su uso con dispensadores de frasco Dispensette™ , Seripettor™, Titrette™ o QuikSip™.
- Disponible en diversos tamaños.
Especificaciones
Adaptador de rosca para dispensadores | |
Dispensette™, Seripettor™, Titrette™, QuikSip™ | |
GL 45/35 |
Polipropileno | |
1 unidad |