Learn More
BRAND™ Bottletop Dispenser Thread Adapters
Constructed of Stainless Steel, PTFE, ETFE, or polypropylene.Bottletop Dispenser Thread Adapters are available in a variety of thread sizes. For use with Dispensette™, seripettor™, Titrette™, or QuikSip™ bottletop dispensers.
Marca:  BRAND™ 704338
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10373821
  • 13.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable, PTFE, ETFE o polipropileno.
  • Para su uso con dispensadores de frasco Dispensette™ , Seripettor™, Titrette™ o QuikSip™.
  • Disponible en diversos tamaños.
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de rosca para dispensadores
Titrette™
GL 32/38