Learn More
BRAND™ Bottletop Dispenser Thread Adapters
Constructed of Stainless Steel, PTFE, ETFE, or polypropylene.Bottletop Dispenser Thread Adapters are available in a variety of thread sizes. For use with Dispensette™, seripettor™, Titrette™, or QuikSip™ bottletop dispensers.
Marca: BRAND™ 704282
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable, PTFE, ETFE o polipropileno.
- Para su uso con dispensadores de frasco Dispensette™ , Seripettor™, Titrette™ o QuikSip™.
- Disponible en diversos tamaños.
Especificaciones
Adaptador de rosca para dispensadores | |
Conexión del sistema de dispensación remoto con bidones con rosca exterior GL | |
1 unidad |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Dispensette™III, Dispensette™ dispensador remoto orgánico | |
GL 32 (rosca exterior) |