Learn More
BRAND™ Bottletop Dispenser Thread Adapters
Constructed of Stainless Steel, PTFE, ETFE, or polypropylene.Bottletop Dispenser Thread Adapters are available in a variety of thread sizes. For use with Dispensette™, seripettor™, Titrette™, or QuikSip™ bottletop dispensers.
Marca:  BRAND™ 704399
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10136720
  • 28.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable, PTFE, ETFE o polipropileno.
  • Para su uso con dispensadores de frasco Dispensette™ , Seripettor™, Titrette™ o QuikSip™.
  • Disponible en diversos tamaños.
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de rosca para dispensadores
Dispensette™, Seripettor™, Titrette™, QuikSip™
GL 45/38
ETFE