Learn More
BRAND™ Discharge Tubes for Dispensette™ S Bottletop Dispensers
For use with Dispensette S Bottletop Dispensers.
Marca: BRAND™ 708112
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Descripción
- Punta fina
- Volumen: 5 y 10 ml
- Disponible con o sin válvula de recirculación
Especificaciones
Tubo de descarga | |
Dispensadores digitales para la parte superior de frascos Dispensette S | |
Punta fina |
5 y 10 ml | |
Válvula de recirculación |