Learn More
Cole-Parmer™ Tubo de descarga para dispensador de parte superior de frasco Pressmatic
Elija un tubo de descarga para el dispensador de la parte superior del frasco modelo PD10P o PD60P Pressmatic
49.15€ - 64.25€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12437772
|
Cole-Parmer™
99955-60 |
Dispensador para parte superior de frasco Stuart PD10P Pressmatic |
49.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12447772
|
Cole-Parmer™
16223-99 |
Dispensador para parte superior de frasco Stuart PD60P Pressmatic |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Para su uso con dispensadores de parte superior de frasco Stuart™ modelo PD10P o PD60P Pressmatic
- PD10P funciona con volúmenes más pequeños de 2 a 10 ml
- PD60P funciona con volúmenes de entre 10 y 60 ml
- Compatible con ácidos diluidos, tampones, disolventes polares, soluciones biológicas
Especificaciones
Tubo de descarga |