Learn More
Cole-Parmer™ Tubo de descarga para dispensador de parte superior de frasco Pressmatic
Elija un tubo de descarga para el dispensador de la parte superior del frasco modelo PD10P o PD60P Pressmatic
Marca: Cole-Parmer™ 99955-60
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Para su uso con dispensadores de parte superior de frasco Stuart™ modelo PD10P o PD60P Pressmatic
- PD10P funciona con volúmenes más pequeños de 2 hasta 10 ml
- PD60P funciona con volúmenes entre 10 y 60 ml
- Compatible con ácidos diluidos, tampones, disolventes polares, soluciones biológicas
Especificaciones
Tubo de descarga | |
Dispensador para parte superior de frasco Stuart PD10P Pressmatic |