Learn More
Dicloruro de difenilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11314829
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1135-99-5
C12H12Cl2Sn
345.84
MFCD00000516
WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N
diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr
14342
dicloro(difenil)estannano
Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1135-99-5
C12H12Cl2Sn
345.84
MFCD00000516
WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N
diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr
14342
dicloro(difenil)estannano
Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Used in the manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diphenyltin dichloride
Punto de fusión 41°C to 43°C
Color Blanco
Punto de ebullición 333°C to 337°C (decomposition)
Temperatura de inflamación >150°C (302°F)
Fórmula lineal (C6H5)2SnCl2
Cantidad 10 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Sparingly Soluble (2.4E-3g/L) (25°C),Calc.
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.81
Porcentaje de pureza 95%
Forma física cristalino/a/s