Learn More
Difeniltetrametildisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diphenyltetramethyldisilane |
CAS | 1145-98-8 |
Punto de fusión | 33°C to 38°C |
Color | Blanco a marrón |
Punto de ebullición | 145°C to 148°C |
Temperatura de inflamación | 105°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C16H22Si2 |