Learn More
Difenilsilanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Diphenylsilanediol is used in Medicine field, electronics industry and polymer material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El difenilsilanodiol se utiliza en el campo de la medicina, la industria electrónica y los materiales poliméricos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Estable con temperaturas y presiones normales. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente. Sensible al aire y a la luz.
El difenilsilanodiol se utiliza en el campo de la medicina, la industria electrónica y los materiales poliméricos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Estable con temperaturas y presiones normales. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente. Sensible al aire y a la luz.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diphenylsilanediol |
Punto de fusión | ∼150°C (decomposition) |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | (C6H5Si(OH)2 |
Número UN | UN1325 |
Beilstein | 2523445 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.31 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Olor | Odorless |