Learn More
Difenilsilano, 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 329770250
Detalles adicionales : CAS : 775-12-2 Peso : 0.07500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10032001
  • 131.00€ / 25 g
En stock, listo para ser enviado: 2
Descripción
Descripción
Reactivo de reducción
Especificaciones
775-12-2
184.31
BPYFPNZHLXDIGA-UHFFFAOYSA-N
6327659
C1=CC=C(C=C1)[Si-]=C2C=C[CH+]C=C2
C12H12Si
MFCD00003002
diphenylsilane, silane, diphenyl, diphenylsilicon, benzene, 1,1'-silylenebis, diphenyl silane, di phenyl silicon, diphenylsilylene radical, ph 2sih2
ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno(fenil)silanida
Especificaciones
Diphenylsilane
98°C
Frasco de vidrio
0.99
Incolora
97%
97%
(C6H5)2SiH2
01,348; 13,153; 15,151; 16,160; 17,132
Solubility in water: insoluble in water
C1=CC=C(C=C1)[Si-]=C2C=C[CH+]C=C2
184.31
184.31
97%
0.9900g/mL
Authentic
1.5780 to 1.58
95°C to 97°C (13.0mmHg)
25g
775-12-2
C12H12Si
MFCD00003002
diphenylsilane, silane, diphenyl, diphenylsilicon, benzene, 1,1'-silylenebis, diphenyl silane, di phenyl silicon, diphenylsilylene radical, ph 2sih2
BPYFPNZHLXDIGA-UHFFFAOYSA-N
ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno(fenil)silanida
6327659
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Diphenylsilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados