Learn More
Difenilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-123038
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
775-12-2
C12H12Si
184.31
MFCD00003002
BPYFPNZHLXDIGA-UHFFFAOYSA-N
diphenylsilane, silane, diphenyl, diphenylsilicon, benzene, 1,1'-silylenebis, diphenyl silane, di phenyl silicon, diphenylsilylene radical, ph 2sih2
6327659
ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno(fenil)silanida
C1=CC=C(C=C1)[Si-]=C2C=C[CH+]C=C2
775-12-2
C12H12Si
184.31
MFCD00003002
BPYFPNZHLXDIGA-UHFFFAOYSA-N
diphenylsilane, silane, diphenyl, diphenylsilicon, benzene, 1,1'-silylenebis, diphenyl silane, di phenyl silicon, diphenylsilylene radical, ph 2sih2
6327659
ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno(fenil)silanida
C1=CC=C(C=C1)[Si-]=C2C=C[CH+]C=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diphenylsilane
Nombre de nota 97%
Color Incolora
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 95°C to 97°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2SiH2
Índice de refracción 1.5780 to 1.58
Cantidad 5 g
Fieser 01,348; 13,153; 15,151; 16,160; 17,132
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylsilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.