Learn More
Cloruro difenilfosfórico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11499233
22.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1499-21-4
C12H10ClOP
236.63
MFCD00002077
QPQGTZMAQRXCJW-UHFFFAOYSA-N
diphenylphosphinic chloride, diphenylphosphinyl chloride, phosphinic chloride, diphenyl, diphenylphosphinoyl chloride, chlorodiphenylphosphine oxide, dpp-cl, unii-5gp30gy04v, diphenyl phosphinic chloride, diphenylphosphinochloridic acid, diphenylphosphinic acid chloride
73910
[cloro(fenil)fosforil]benceno
ClP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1499-21-4
C12H10ClOP
236.63
MFCD00002077
QPQGTZMAQRXCJW-UHFFFAOYSA-N
diphenylphosphinic chloride, diphenylphosphinyl chloride, phosphinic chloride, diphenyl, diphenylphosphinoyl chloride, chlorodiphenylphosphine oxide, dpp-cl, unii-5gp30gy04v, diphenyl phosphinic chloride, diphenylphosphinochloridic acid, diphenylphosphinic acid chloride
73910
[cloro(fenil)fosforil]benceno
ClP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Diphenylphosphinic chloride is a reagent that is used in the synthesis of bidentate ligands and peptide coupling agents. It is used as flame retardants. It also act as pharmaceutical adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de difenilfosfórico es un reactivo que se utiliza en la síntesis de ligandos bidentados y agentes de acoplamiento de péptidos. Se utilizan como retardantes de llama. También actúa como adyuvante farmacéutico.
Solubilidad
Se descompone con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de bases fuertes y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, aminas, alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphinic chloride
Punto de fusión ∼20°C
Densidad 1.242
Punto de ebullición 210°C to 212°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.609
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.64
Porcentaje de pureza ≥97%