Learn More
Ácido difenilfosfínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Diphenylphosphinic acid is used as a reagent employed in the synthesis of bidentate ligands and peptide coupling agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido difenilfosfínico se utiliza como reactivo empleado en la síntesis de ligandos bidentados y agentes de acoplamiento de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El ácido difenilfosfínico se utiliza como reactivo empleado en la síntesis de ligandos bidentados y agentes de acoplamiento de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diphenylphosphinic acid |
Punto de fusión | 193°C to 197°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2804567 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.19 |
Porcentaje de pureza | 99% |