Learn More
Cloruro de difenilenoyodonio, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10633352
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diphenyleneiodonium chloride
CAS 4673-26-1
Punto de fusión 312.0°C to 322.0°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula molecular C12H8ClI
Número MDL MFCD00214165
Cantidad 25 mg
Sinónimo diphenyleneiodonium chloride, dibenziodolium chloride, unii-7m9d81yz2n, dpi, 8? 3-iodatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaen-8-ylium chloride, dibenziodolium, chloride, d0n0gj, c12h8i.cl, dibenzo b,d iodolium chloride, 2,2'-biphenylyleneiodonium chloride
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso
Clave InChI FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3[I+]2.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 314.55
PubChem CID 2733504
ChEBI CHEBI:77967
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.55
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenyleneiodonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2