Learn More
Cloruro de difenilcarbamil, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778455
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
83-01-2
C13H10ClNO
231.68
MFCD00000633
XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
diphenylcarbamyl chloride, diphenylcarbamoyl chloride, carbamic chloride, diphenyl, diphenylcarbamic chloride, n,n-diphenylcarbamyl chloride, diphenylchloroformamide, carbamoyl chloride, diphenyl, carabamic chloride, diphenyl, chloroformic acid diphenylamide, carbamic chloride, n,n-diphenyl
65741
Cloruro de N,N-difenilcarbamoil
C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
83-01-2
C13H10ClNO
231.68
MFCD00000633
XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
diphenylcarbamyl chloride, diphenylcarbamoyl chloride, carbamic chloride, diphenyl, diphenylcarbamic chloride, n,n-diphenylcarbamyl chloride, diphenylchloroformamide, carbamoyl chloride, diphenyl, carabamic chloride, diphenyl, chloroformic acid diphenylamide, carbamic chloride, n,n-diphenyl
65741
Cloruro de N,N-difenilcarbamoil
C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diphenylcarbamyl chloride
Punto de fusión 81.0°C to 85.0°C
Color Beige a gris verdoso
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (C6H5)2NCOCl
Índice Merck 15, 3351
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.68
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylcarbamyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.