Learn More
Anhídrido difenilborínico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15451788
159.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4426-21-5
C24H20B2O
346.04
MFCD00042663
SNQFEECGHGUHBK-UHFFFAOYSA-N
diphenylborinic anhydride, oxybis diphenylborane, diphenylboranyloxy diphenyl borane, diphenylboronic anhydride, 1,1,3,3-tetraphenyldiboroxane, diphenylboranyl diphenylborinate, tetraphenyldiboroxane, borane, oxybis diphenyl, diphenyl borinic anhydride, d03twr
596810
diphenylboranyl diphenylborinate
O(B(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)B(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4426-21-5
C24H20B2O
346.04
MFCD00042663
SNQFEECGHGUHBK-UHFFFAOYSA-N
diphenylborinic anhydride, oxybis diphenylborane, diphenylboranyloxy diphenyl borane, diphenylboronic anhydride, 1,1,3,3-tetraphenyldiboroxane, diphenylboranyl diphenylborinate, tetraphenyldiboroxane, borane, oxybis diphenyl, diphenyl borinic anhydride, d03twr
596810
diphenylboranyl diphenylborinate
O(B(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)B(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diphenylborinic anhydride
Punto de fusión 135°C to 140°C
Color Blanco a amarillo
Fórmula lineal (C6H5)2BOB(C6H5)2
Cantidad 1 g
Beilstein 2950331
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.04
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo