Learn More
Difenilamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4187325
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
122-39-4
C12H11N
169.23
MFCD00003014
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
11487
CHEBI:4640
N-fenilanilina
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
122-39-4
C12H11N
169.23
MFCD00003014
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
11487
CHEBI:4640
N-fenilanilina
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diphenylamine
Nombre de nota For analysis ACS
Punto de fusión 52.0°C to 54.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 302.0°C
Temperatura de inflamación 152°C
Residuos de ignición 0.03% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2NH
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 174
Sensibilidad (To nitrate) Passes Test
Índice Merck 15, 3347
Información de solubilidad (in alcohol) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Grado Reactivo ACS
Forma física Copos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Diphenylamine