Learn More
Fosforocloridrato difenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021273
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
2524-64-3
C12H10ClO3P
268.633
MFCD00003030
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
75654
[cloro(fenoxi)fosforil]oxibenceno
C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
2524-64-3
C12H10ClO3P
268.633
MFCD00003030
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
75654
[cloro(fenoxi)fosforil]oxibenceno
C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
Diphenyl phosphorochloridate is used to prepare cyclohexyl-amidophosphoric acid diphenyl ester by reacting with cyclohexylamine. It is also used in the synthesis of alfa-substituted beta-lactams, anhydrides, esters and thioesters. It is also employed in the conversion of aldoximes to nitriles. Further, it is used in the preparation and reaction of enol phosphates, guanosine-adenosine-5',5'-triphosphate, guanosine-cytidine-5',5'-triphosphate, guanosine-uridine-5',5'-triphosphate, diguanosine-5',5'-diphosphate and diguanosine-5',5'-triphosphate. In addition to this, it serves as a phosphorylating agent for the preparation of 2-deoxy-D-galactose-3 and -6 phosphoric acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosforocloridrato difenilo se utiliza para preparar el éster de difenilo del ácido ciclohexil-amidofosfórico tras crear una reacción con la ciclohexilamina. También se utiliza en la síntesis de beta-lactamas alfa-sustituidas, anhídridos, ésteres y tioésteres. También se emplea en la conversión de aldoximas a nitrilos. Además, se utiliza en la preparación y reacción de fosfatos de enol, guanosina-adenosina-5′,5′-trifosfato, guanosina-citidina-5′,5′-trifosfato, guanosina-uridina-5′,5′-trifosfato, diguanosina-5′,5′-difosfato y diguanosina-5′,5′-trifosfato. Además de esto, sirve como agente fosforilante para la preparación de ácidos -6 fosfóricos y 2-deoxi-D-galactosa-3.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diphenyl phosphorochloridate
Densidad 1.296
Punto de ebullición 145°C to 147°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.55
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Beilstein 654130
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.64
Porcentaje de pureza 97%