Learn More
Difenilmercurio, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 16349227
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Includes
Frasco automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Estándar orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos.
AnalitoN.º de CASConcentración
Difenilmercurio587-85-91000 μ g/ml
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Nombre del producto químico o material Diphenyl mercury
CAS 587-85-9, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C12H10Hg
Número MDL MFCD00002998
Clave InChI HWMTUNCVVYPZHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Hg](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC difenilmercurio
Peso molecular (g/mol) 354.80
PubChem CID 11488
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Disolvente o matriz Methanol-P&T
Cantidad 1 mL
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenyl mercury
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, diphenylmercury
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.