Learn More
Carbonato de difenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258982
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
102-09-0
C13H10O3
214.22
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
carbonic acid, diphenyl ester, phenyl carbonate, diphenylcarbonate, carbonic acid diphenyl ester, phenyl carbonate pho 2co, unii-ywv401idyn, ph2co3, pho 2co, ywv401idyn, phenyl phenoxyformate
7597
CHEBI:34722
carbonato de difenilo
C1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=CC=C2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
102-09-0
C13H10O3
214.22
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
carbonic acid, diphenyl ester, phenyl carbonate, diphenylcarbonate, carbonic acid diphenyl ester, phenyl carbonate pho 2co, unii-ywv401idyn, ph2co3, pho 2co, ywv401idyn, phenyl phenoxyformate
7597
CHEBI:34722
carbonato de difenilo
C1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diphenyl carbonate
Punto de fusión 78.0°C to 81.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 301.0°C to 302.0°C
Temperatura de inflamación 168°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C6H5O)2CO
Cantidad 100 g
Beilstein 06,158
Índice Merck 15,3354
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solulbe in acetone, hot alcohol, benzene, carbon, tetrachloride, ether, glacial acetic acid and, other organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Copos o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenyl carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.